Imprimer
4-Chloro-2-(tributylstannyl)pyridine 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR960624-1G OR960624-250MG
APOSOR960624-1GEA 397 EUR
APOSOR960624-1G APOSOR960624-250MG
4-Chloro-2-(tributylstannyl)pyridine 97%
4-Chloro-2-(tributylstannyl)pyridine
Formule: C₁₇H₃₀ClNSn
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09870067
Numéro CAS: 1204580-71-1
UN: 2788
ADR: 6.1,III