Imprimer
4-Chloro-2-trimethylsilylpyridine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR960623-1G OR960623-250MG
APOSOR960623-1GEA 0 EUR
APOSOR960623-1G APOSOR960623-250MG
4-Chloro-2-trimethylsilylpyridine 95%
4-Chloro-2-trimethylsilylpyridine
Formule: C₈H₁₂ClNSi
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09870063
Numéro CAS: 139585-50-5