Imprimer
4-Bromo-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR960576-1G OR960576-250MG
APOSOR960576-1GEA 342 EUR
APOSOR960576-1G APOSOR960576-250MG
4-Bromo-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine 98%
4-Bromo-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
Formule: C₆H₄BrN₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10699404
Numéro CAS: 856859-49-9