Imprimer
N-Benzyloxycarbonyl-L-norleucin 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): N-Cbz-L-norleucine, Z-Nle-OH
OR960529-1G OR960529-25G OR960529-5G
APOSOR960529-1GEA 95.7 EUR
APOSOR960529-1G APOSOR960529-25G APOSOR960529-5G
N-Benzyloxycarbonyl-L-norleucin 97%
N-Benzyloxycarbonyl-L-norleucin
Formule: C₁₄H₁₉NO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00063170
Numéro CAS: 39608-30-5