Imprimer
3-Bromo-4H-thieno[3,2-b]pyrrole-5-carboxylic acid 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR960480-1G OR960480-250MG OR960480-5G
APOSOR960480-1GEA 183 EUR
APOSOR960480-1G APOSOR960480-250MG APOSOR960480-5G
3-Bromo-4H-thieno[3,2-b]pyrrole-5-carboxylic acid 95%
3-Bromo-4H-thieno[3,2-b]pyrrole-5-carboxylic acid
Formule: C7H4BrNO2S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 332099-36-2