Imprimer
4-Bromofuran-2-one 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR960467-100MG OR960467-1G OR960467-250MG
APOSOR960467-100MGEA 145 EUR
APOSOR960467-100MG APOSOR960467-1G APOSOR960467-250MG
4-Bromofuran-2-one 95%
4-Bromofuran-2-one
Formule: C₄H₃BrO₂
Poids moléculaire: 162.98 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11109368
Numéro CAS: 56634-50-5