Imprimer
[1,2,4]Triazolo[1,5-a]pyridine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR960461-1G OR960461-5G
APOSOR960461-1GEA 52.2 EUR
APOSOR960461-1G APOSOR960461-5G
[1,2,4]Triazolo[1,5-a]pyridine 95%
[1,2,4]Triazolo[1,5-a]pyridine
Formule: C₆H₅N₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03700708
Numéro CAS: 274-85-1