Imprimer
3-Phenylcyclohexanone 96%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR960434-1G OR960434-250MG
APOSOR960434-1GEA 359 EUR
APOSOR960434-1G APOSOR960434-250MG
3-Phenylcyclohexanone 96%
3-Phenylcyclohexanone
Formule: C₁₂H₁₄O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00209998
Numéro CAS: 20795-53-3