Imprimer
Acide 3-hydroxycyclohexanecarboxylique (mélange cis- and trans-) 96%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 3-Hydroxycyclohexanecarboxylic acid, 3-Hydroxycyclohexane-1-carboxylic acid
OR960353-1G OR960353-5G
APOSOR960353-1GEA 169 EUR
APOSOR960353-1G APOSOR960353-5G
Acide 3-hydroxycyclohexanecarboxylique (mélange cis- and trans-) 96%
Acide 3-hydroxycyclohexanecarboxylique (mélange cis- and trans-)
Formule: C₇H₁₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD19228828
Numéro CAS: 606488-94-2