Imprimer
1,4-Dibromo-2-nitrobenzène 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR9603-100G OR9603-1KG OR9603-500G
APOSOR9603-100GEA 69.8 EUR
APOSOR9603-100G APOSOR9603-1KG APOSOR9603-500G
1,4-Dibromo-2-nitrobenzène 98%
1,4-Dibromo-2-nitrobenzène
Formule: C₆H₃Br₂NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007046
Numéro CAS: 3460-18-2