Imprimer
2-Bromo-5-iodoanisole 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR9601-5G OR9601-1G OR9601-25G
APOSOR9601-5GEA 43.5 EUR
APOSOR9601-5G APOSOR9601-1G APOSOR9601-25G
2-Bromo-5-iodoanisole 98%
2-Bromo-5-iodoanisole
Formule: C₇H₆BrIO
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD07780651
Numéro CAS: 755027-18-0