Imprimer
N-(2-Thienylmethyl)butan-1-amine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Butyl(thiophen-2-ylmethyl)amine
OR959974-10G OR959974-1G OR959974-5G
APOSOR959974-10GEA 502 EUR
APOSOR959974-10G APOSOR959974-1G APOSOR959974-5G
N-(2-Thienylmethyl)butan-1-amine 98%
N-(2-Thienylmethyl)butan-1-amine
Formule: C₉H₁₅NS
Poids moléculaire: 169.29 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05668044
Numéro CAS: 58924-53-1