Imprimer
5-Bromo-2-iodobenzonitrile
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR9599-25G OR9599-5G
APOSOR9599-25GEA 166 EUR
APOSOR9599-25G APOSOR9599-5G
5-Bromo-2-iodobenzonitrile
5-Bromo-2-iodobenzonitrile
Formule: C₇H₃BrIN
Point de fusion: 120…122 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00672950
Numéro CAS: 121554-10-7