Imprimer
1-Ethyl-3-iodo-1H-pyrazole
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR959875-1G OR959875-5G
APOSOR959875-1GEA 46.4 EUR
APOSOR959875-1G APOSOR959875-5G
1-Ethyl-3-iodo-1H-pyrazole
1-Ethyl-3-iodo-1H-pyrazole
Formule: C₅H₇IN₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12756564
Numéro CAS: 1202781-34-7