Imprimer
5-Methylpyrimidin-2-ol hydrochloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 5-Methylpyrimidin-2-ol
OR959838-1G OR959838-5G
APOSOR959838-1GEA 33.5 EUR
APOSOR959838-1G APOSOR959838-5G
5-Methylpyrimidin-2-ol hydrochloride
5-Methylpyrimidin-2-ol hydrochloride
Formule: C₅H₇ClN₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20441449
Numéro CAS: 41398-85-0