Imprimer
(4-Bromo-3-pyridinyl)methanol 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR959659-1G OR959659-250MG
APOSOR959659-1GEA 522 EUR
APOSOR959659-1G APOSOR959659-250MG
(4-Bromo-3-pyridinyl)methanol 98%
(4-Bromo-3-pyridinyl)methanol
Formule: C₆H₆BrNO
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 197007-87-7