Imprimer
3-Chloro-6-piperidin-1-yl-pyridazine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 3-Chloro-6-(piperidin-1-yl)pyridazine
OR959487-10G OR959487-1G OR959487-25G
APOSOR959487-10GEA 342 EUR
APOSOR959487-10G APOSOR959487-1G APOSOR959487-25G
3-Chloro-6-piperidin-1-yl-pyridazine 98%
3-Chloro-6-piperidin-1-ylpyridazine
Formule: C₉H₁₂ClN₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00574572
Numéro CAS: 1722-11-8