2-Chloro-5-methylnicotinaldehyde 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
2-Chloro-5-methylpyridine-3-carbaldehyde
Formule:
C₇H₆ClNO Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD07375370 Numéro CAS: 92444-99-0 |