6-Chloro-3-formyl-2-picoline 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
6-Chloro-2-methylpyridine-3-carbaldehyde, 6-Chloro-3-formyl-2-methylpyridine, 6-Chloro-2-methylnicotinaldehyde
Formule:
C₇H₆ClNO Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD07368876 Numéro CAS: 884495-36-7 |