Imprimer
5-Hydroxy-2-nitropyridine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR959407-1G OR959407-250MG OR959407-100MG
APOSOR959407-1GEA 119 EUR
APOSOR959407-1G APOSOR959407-250MG APOSOR959407-100MG
5-Hydroxy-2-nitropyridine 95%
5-Hydroxy-2-nitropyridine
Formule: C5H4N2O3
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03032441
Numéro CAS: 15206-26-5