Imprimer
2,6-Diméthyl-4-heptanol 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Diisobutylcarbinol
OR959119-25G OR959119-100G OR959119-5G
APOSOR959119-25GEA 128 EUR
APOSOR959119-25G APOSOR959119-100G APOSOR959119-5G
2,6-Diméthyl-4-heptanol 95%
2,6-Diméthyl-4-heptanol
Formule: C₉H₂₀O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008944
Numéro CAS: 108-82-7