Imprimer
1-Bromo-4-iodobenzène 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-Bromo-1-iodobenzene
OR9587-100G OR9587-25G OR9587-500G
APOSOR9587-100GEA 53.8 EUR
APOSOR9587-100G APOSOR9587-25G APOSOR9587-500G
1-Bromo-4-iodobenzène 98%
1-Bromo-4-iodobenzène
Formule: C₆H₄BrI
Point d'ébullition: 120…122 °C/14mmHg
Point de fusion: 90…92 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001051
Numéro CAS: 589-87-7
EINECS: 209-662-7