Imprimer
Acide 2,5-dihydroxybenzoïque, grade Technique
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Acide gentisique
OR9586-100G OR9586-25G
APOSOR9586-100GEA 49.3 EUR
APOSOR9586-100G APOSOR9586-25G
Acide 2,5-dihydroxybenzoïque, grade Technique
Acide 2,5-dihydroxybenzoïque
Formule: C₇H₆O₄
Poids moléculaire: 154.12 g/mol
Point d'ébullition: 339
Point de fusion: 204…208 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002460
Numéro CAS: 490-79-9
EINECS: 207-718-5
Indice Merck: 13,04409