Imprimer
cis-1,3-Cyclohexanedicarboxylic acid 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR958474-10G OR958474-1G OR958474-5G
APOSOR958474-10GEA 198 EUR
APOSOR958474-10G APOSOR958474-1G APOSOR958474-5G
cis-1,3-Cyclohexanedicarboxylic acid 95%
cis-1,3-Cyclohexanedicarboxylic acid
Formule: C₈H₁₂O₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00134411
Numéro CAS: 2305-31-9