Imprimer
4-Amino-3-ethylbenzonitrile
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR9583-1G OR9583-5G
APOSOR9583-1GEA 34.8 EUR
APOSOR9583-1G APOSOR9583-5G
4-Amino-3-ethylbenzonitrile
4-Amino-3-ethylbenzonitrile
Formule: C₉H₁₀N₂
Point de fusion: 60…66 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041431
Numéro CAS: 170230-87-2
UN: 3439
ADR: 6.1,III