Imprimer
(S)-(-)-1-Methyl-2-(1-piperidinomethyl)pyrrolidine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): (S)-(-)-1-[(1-Methyl-2-pyrrolidinyl)methyl]piperidine
OR957960-1G OR957960-250MG
APOSOR957960-1GEA 168 EUR
APOSOR957960-1G APOSOR957960-250MG
(S)-(-)-1-Methyl-2-(1-piperidinomethyl)pyrrolidine 95%
(S)-(-)-1-Methyl-2-(1-piperidinomethyl)pyrrolidine
Formule: C₁₁H₂₂N₂
Poids moléculaire: 182.31 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00077821
Numéro CAS: 84466-85-3