Imprimer
Methyl-4-bromopicolinate 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR9577-25G OR9577-1G OR9577-5G
APOSOR9577-25GEA 149 EUR
APOSOR9577-25G APOSOR9577-1G APOSOR9577-5G
Methyl-4-bromopicolinate 97%
Methyl-4-bromopicolinate
Formule: C₇H₆BrNO₂
Point de fusion: 54…56 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD07374897
Numéro CAS: 29681-42-3