Imprimer
4-Chloro-3-methyl-1H-pyrazole
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR956908-1G OR956908-5G
APOSOR956908-1GEA 79.9 EUR
APOSOR956908-1G APOSOR956908-5G
4-Chloro-3-methyl-1H-pyrazole
4-Chloro-3-methyl-1H-pyrazole
Formule: C₄H₅ClN₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01693485
Numéro CAS: 15878-08-7