Imprimer
4-Chloro-2-nitrotoluène 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR956302-100G OR956302-1KG OR956302-500G
APOSOR956302-100GEA 125 EUR
APOSOR956302-100G APOSOR956302-1KG APOSOR956302-500G
4-Chloro-2-nitrotoluène 98%
4-Chloro-2-nitrotoluène
Formule: C₇H₆ClNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007215
Numéro CAS: 89-59-8