Imprimer
Methyl-4-iodopicolinate 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR9563-1G OR9563-5G
APOSOR9563-1GEA 144 EUR
APOSOR9563-1G APOSOR9563-5G
Methyl-4-iodopicolinate 98%
Methyl-4-iodopicolinate
Formule: C₇H₆INO₂
Point de fusion: 73…76 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08235100
Numéro CAS: 380381-28-2