Imprimer
1-Éthyl-2-nitrobenzène 99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 2-Éthylnitrobenzène
OR956256-100G OR956256-1KG OR956256-500G OR956256-25G
APOSOR956256-100GEA 48 EUR
APOSOR956256-100G APOSOR956256-1KG APOSOR956256-500G APOSOR956256-25G
1-Éthyl-2-nitrobenzène 99%
1-Éthyl-2-nitrobenzène
Formule: C₈H₉NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00024294
Numéro CAS: 612-22-6