Imprimer
{4-[(Methylsulphonyl)methyl]phenyl}amine hydrochloride 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-(Methanesulphonylmethyl)aniline
OR956229-1G OR956229-250MG
APOSOR956229-1GEA 221 EUR
APOSOR956229-1G APOSOR956229-250MG
{4-[(Methylsulphonyl)methyl]phenyl}amine hydrochloride 97%
{4-[(Methylsulphonyl)methyl]phenyl}amine hydrochloride
Formule: C₈H₁₂ClNO₂S
Poids moléculaire: 221.71 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18071261
Numéro CAS: 24176-70-3