Imprimer
N-(tert-Butoxycarbonyl)-D-threonine methyl ester 98+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Boc-D-Thr-OMe, N-Boc-D-threonine methyl ester, (2R,3S)-Methyl 2-((tert-butoxycarbonyl)amino)-3-hydroxybutanoate
OR955606-1G OR955606-5G
APOSOR955606-1GEA 292 EUR
APOSOR955606-1G APOSOR955606-5G
N-(tert-Butoxycarbonyl)-D-threonine methyl ester 98+%
N-(tert-Butoxycarbonyl)-D-threonine methyl ester
Formule: C₁₀H₁₉NO₅
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01073763
Numéro CAS: 96099-84-2