Imprimer
Methyl-2,2-dimethylphenylacetate 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR955592-1G OR955592-5G
APOSOR955592-1GEA 0 EUR
APOSOR955592-1G APOSOR955592-5G
Methyl-2,2-dimethylphenylacetate 95%
Methyl-2,2-dimethylphenylacetate
Formule: C₁₁H₁₄O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01846451
Numéro CAS: 57625-74-8