Imprimer
Methyl-N-acetyl-L-valinate 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): (S)-Methyl 2-acetamido-3-methylbutanoate, Ac-Val-OMe
OR955549-1G OR955549-5G
APOSOR955549-1GEA 85.7 EUR
APOSOR955549-1G APOSOR955549-5G
Methyl-N-acetyl-L-valinate 95%
Methyl-N-acetyl-L-valinate
Formule: C₈H₁₅NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00080847
Numéro CAS: 1492-15-5