Imprimer
Methyl-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylate 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR955457-1G OR955457-5G
APOSOR955457-1GEA 176 EUR
APOSOR955457-1G APOSOR955457-5G
Methyl-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylate 98%
Methyl-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
Formule: C₆H₈N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11053755
Numéro CAS: 5952-93-2