Imprimer
4-(2-Chloroethylcarbamoyl)phenylboronic acid 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR9551-1G OR9551-5G
APOSOR9551-1GEA 118 EUR
APOSOR9551-1G APOSOR9551-5G
4-(2-Chloroethylcarbamoyl)phenylboronic acid 95%
4-(2-Chloroethylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formule: C₉H₁₁BClNO₃
Point de fusion: 173…175 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08436019
Numéro CAS: 874460-05-6