N-(2-Cyanoethyl)-N-ethyl-m-toluidine 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
3-(N-Ethyl-m-toluidino)propionitrile, 3-[Ethyl(3-methylphenyl)amino]propionitrile
Formule:
C₁₂H₁₆N₂ Poids moléculaire: 188.27 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00019859 Numéro CAS: 148-69-6 |