Imprimer
3-Aminopyridine 99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR9548-100G OR9548-250G
APOSOR9548-100GEA 29 EUR
APOSOR9548-100G APOSOR9548-250G
3-Aminopyridine 99%
3-Aminopyridine
Formule: C₅H₆N₂
Point d'ébullition: 250…252 °C
Point de fusion: 57…60 °C
Point éclair: 88 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006400
Numéro CAS: 462-08-8
EINECS: 207-322-2
UN: 2671
ADR: 6.1,II