Imprimer
4-Phenylpyridin-2-ol 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR954648-1G OR954648-250MG
APOSOR954648-1GEA 219 EUR
APOSOR954648-1G APOSOR954648-250MG
4-Phenylpyridin-2-ol 98%
4-Phenylpyridin-2-ol
Formule: C₁₁H₉NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07437954
Numéro CAS: 19006-81-6