Imprimer
2-Méthylthiobenzamide 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 2-Methylbenzothioamide, Thio-o-toluamide
OR954583-100G OR954583-25G
APOSOR954583-100GEA 435 EUR
APOSOR954583-100G APOSOR954583-25G
2-Méthylthiobenzamide 98%
2-Méthylthiobenzamide
Formule: C₈H₉NS
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03945350
Numéro CAS: 53515-19-8