Imprimer
3-Nitrothioanisole 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 1-(methylsulphanyl)-3-nitrobenzene
OR954517-25G OR954517-5G
APOSOR954517-25GEA 178 EUR
APOSOR954517-25G APOSOR954517-5G
3-Nitrothioanisole 95%
3-Nitrothioanisole
Formule: C₇H₇NO₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00024501
Numéro CAS: 2524-76-7