Imprimer
5-(4-Methylphenyl)-1,3,4-oxadiazol-2-ol 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR954504-10G OR954504-1G OR954504-5G
APOSOR954504-10GEA 754 EUR
APOSOR954504-10G APOSOR954504-1G APOSOR954504-5G
5-(4-Methylphenyl)-1,3,4-oxadiazol-2-ol 98%
5-(4-Methylphenyl)-1,3,4-oxadiazol-2-ol
Formule: C₉H₈N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11046712
Numéro CAS: 83725-78-4