Imprimer
4-Methoxypyridine-2-carbonitrile 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-methoxypicolinonitrile
OR9544-1G OR9544-5G
APOSOR9544-1GEA 79.9 EUR
APOSOR9544-1G APOSOR9544-5G
4-Methoxypyridine-2-carbonitrile 95%
4-Methoxypyridine-2-carbonitrile
Formule: C₇H₆N₂O
Point de fusion: 118…121 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08062857
Numéro CAS: 36057-44-0
UN: 3439
ADR: 6.1,III