Acide 4-bromo-3-méthoxybenzoïque 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₈H₇BrO₃ Point de fusion: 221…224 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD08436017 Numéro CAS: 56256-14-5 |