3-(Benzyloxy)propan-1-amine 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₀H₁₅NO Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD07339550 Numéro CAS: 16728-64-6 |