Imprimer
3-Amino-N,N-diethylbenzamide 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR954032-10G OR954032-1G OR954032-5G
APOSOR954032-10GEA 754 EUR
APOSOR954032-10G APOSOR954032-1G APOSOR954032-5G
3-Amino-N,N-diethylbenzamide 98%
3-Amino-N,N-diethylbenzamide
Formule: C₁₁H₁₆N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00025279
Numéro CAS: 68269-83-0