Imprimer
Pyrrolidine-1-carbothioamide 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR954024-10G OR954024-1G OR954024-5G
APOSOR954024-10GEA 928 EUR
APOSOR954024-10G APOSOR954024-1G APOSOR954024-5G
Pyrrolidine-1-carbothioamide 98%
Pyrrolidine-1-carbothioamide
Formule: C₅H₁₀N₂S
Poids moléculaire: 130.21 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00178436
Numéro CAS: 40398-36-5