Imprimer
[2-(3-Methylphenoxy)ethyl]amine hydrochloride 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 2-(3-Methylphenoxy)ethanamine
OR953999-1G OR953999-250MG
APOSOR953999-1GEA 140 EUR
APOSOR953999-1G APOSOR953999-250MG
[2-(3-Methylphenoxy)ethyl]amine hydrochloride 95%
[2-(3-Methylphenoxy)ethyl]amine hydrochloride
Formule: C₉H₁₄ClNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02667723
Numéro CAS: 6487-99-6