Imprimer
4-[(Methylamino)methyl]benzonitrile 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 4-((Methylamino)methyl)benzonitrile
OR953944-1G OR953944-5G
APOSOR953944-1GEA 66.7 EUR
APOSOR953944-1G APOSOR953944-5G
4-[(Methylamino)methyl]benzonitrile 98%
4-[(Methylamino)methyl]benzonitrile
Formule: C₉H₁₀N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09738490
Numéro CAS: 34403-48-0